Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Pd(PPh3)4
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 77.9 EUR
L00953.03 L00953.06
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) ≥99%
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00010012
Núm. CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9