1-Cloro-2,5-dioxahexano ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
L01050.06
L01050.14
L01050.06EA
47.3
EUR
L01050.06
L01050.14
1-Cloro-2,5-dioxahexano ≥94%
1-Cloro-2,5-dioxahexano
Purity: 94%
CAS No.: 3970-21-6
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 50-52°/13mm
Beilstein Reference: 1900576
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000888
Formula:
ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃ Pto. Ebullición: 50…52 °C (13 mmHg) Densidad: 1,094 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) |
Número MDL:
MFCD00000888 Núm. CAS: 3970-21-6 EINECS: 223-589-8 UN: 1992 ADR: 3,III |