Ácido (3-metoxifenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3-Methoxyphenoxy)acetic acid
L01100.06
L01100.14
L01100.06EA
59.8
EUR
L01100.06
L01100.14
Ácido (3-metoxifenoxi)acético ≥98%
Ácido (3-metoxifenoxi)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 2088-24-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1876898
Formula:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Pto. de fusión: 116…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014357 Núm. CAS: 2088-24-6 |