Ácido 3-(3-hidroxifenil)propiónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01279.06
L01279.14
L01279.06EA
107
EUR
L01279.06
L01279.14
Ácido 3-(3-hidroxifenil)propiónico ≥98%
Ácido 3-(3-hidroxifenil)propiónico
Purity: 98+%
CAS No.: 621-54-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 1947445
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. de fusión: 110…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016554 Núm. CAS: 621-54-5 EINECS: 210-692-8 |