Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
L01304.06
L01304.14
L01304.06EA
49.9
EUR
L01304.06
L01304.14
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico ≥98%
Ácido 3-(3-metoxifenil)propiónico
Purity: 98+%
CAS No.: 10516-71-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 43-47°
Beilstein Reference: 1874422
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Pto. de fusión: 43…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014027 Núm. CAS: 10516-71-9 EINECS: 234-049-6 |