Tiofen-3-metanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
L01935.14
L01935.06
L01935.14EA
343
EUR
L01935.14
L01935.06
Tiofen-3-metanol ≥98%
Tiofen-3-metanol
Purity: 98%
CAS No.: 71637-34-8
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 106460
MDL No.: MFCD00014534
Formula:
C₅H₆OS MW: 114,17 g/mol Pto. Ebullición: 86…88 °C (10 mmHg) Densidad: 1,210 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014534 Núm. CAS: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |