Viniltrimetilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02498.09
L02498.18
L02498.30
L02498.09EA
50.4
EUR
L02498.09
L02498.18
L02498.30
Viniltrimetilsilano ≥97%
Viniltrimetilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 754-05-2
Molecular Formula: C5H12Si
Formula Weight: 100.24
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 54-56°
Beilstein Reference: 956572
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008606
Formula:
C₅H₁₂Si Pto. Ebullición: 54…56 °C Pto. de fusión: –132 °C Densidad: 0,690 Pto. de inflamación: –24 °C (–11 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008606 Núm. CAS: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 ADR: 3,II |