Ácido 2-hexinoico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L02526.03
L02526.06
L02526.03EA
28.6
EUR
L02526.03
L02526.06
Ácido 2-hexinoico 96%
Ácido 2-hexinoico
Purity: 96%
CAS No.: 764-33-0
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCO2H
Formula Weight: 112.13
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Beilstein Reference: 1744983
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014371
Formula:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Pto. Ebullición: 110…112 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 23…26 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014371 Núm. CAS: 764-33-0 UN: 3261 ADR: 8,III |