Indol-3-etanol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
β-Indol-3-iletanol
L02555.03
L02555.06
L02555.03EA
28.1
EUR
L02555.03
L02555.06
Indol-3-etanol ≥97%
Indol-3-etanol
Purity: 97%
CAS No.: 526-55-6
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.20
Flash Point: 255°(491°F)
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 174°/2mm
Beilstein Reference: 125553
Merck Reference: 14,9798
MDL No.: MFCD00005659
Formula:
C₁₀H₁₁NO Pto. Ebullición: 174 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 56…59 °C Pto. de inflamación: 255 °C (491 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005659 Núm. CAS: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Índice Merck: 14,9798 |