Isocianato de bencilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02633.03
L02633.06
L02633.14
L02633.03EA
26.4
EUR
L02633.03
L02633.06
L02633.14
Isocianato de bencilo ≥98%
Isocianato de bencilo
Purity: 98%
CAS No.: 3173-56-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Pungent
Boiling Point: 53-54°/0.8mm
Beilstein Reference: 636508
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00009701
Formula:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Pto. Ebullición: 53…54 °C (0.8 mmHg) Densidad: 1.078 Pto. de inflamación: 43 °C (109 °F) |
Número MDL:
MFCD00009701 Núm. CAS: 3173-56-6 EINECS: 221-640-9 UN: 3080 ADR: 6.1 II |