Tris(pentafluorofenil)fosfina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
L02748.03
L02748.06
L02748.03EA
61.3
EUR
L02748.03
L02748.06
Tris(pentafluorofenil)fosfina ≥97%
Tris(pentafluorofenil)fosfina
Purity: 97%
CAS No.: 1259-35-4
Molecular Formula: C18F15P
Formula Weight: 532.15
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 773243
MDL No.: MFCD00079654
Formula:
C₁₈F₁₅P MW: 532.15 g/mol Pto. de fusión: 115…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079654 Núm. CAS: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |