N-(Bromometil)ftalimida 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
L02818.09 L02818.18
L02818.09EA 57.9 EUR
L02818.09 L02818.18
N-(Bromometil)ftalimida 95%
N-(Bromometil)ftalimida
Purity: 95% CAS No.: 5332-26-3 Molecular Formula: C9H6BrNO2 Formula Weight: 240.07 Odour: Odourless Melting Point: 144-150° Beilstein Reference: 140943 MDL No.: MFCD00005897
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Pto. Ebullición: 410 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 144…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005897
Núm. CAS: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2