Feniltrimetilsilano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02876.06
L02876.14
L02876.06EA
34.2
EUR
L02876.06
L02876.14
Feniltrimetilsilano ≥99%
Feniltrimetilsilano
Purity: 99%
CAS No.: 768-32-1
Molecular Formula: C9H14Si
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1855012
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008271
Formula:
C₉H₁₄Si Pto. Ebullición: 169…170 °C Densidad: 0,871 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008271 Núm. CAS: 768-32-1 EINECS: 212-192-5 ADR: 3,III |