6-Aminouracilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L03332.22
L03332.36
L03332.22EA
44.8
EUR
L03332.22
L03332.36
6-Aminouracilo 98%
6-Aminouracil
Purity: 98%
CAS No.: 873-83-6
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Odour: Odourless
Melting Point: 360°
Beilstein Reference: 120491
MDL No.: MFCD00006071
Formula:
C₄H₅N₃O₂ Pto. de fusión: 360 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006071 Núm. CAS: 873-83-6 EINECS: 212-854-3 |