Ácido α-bromo-p-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido 4-(bromometil)benzoico
L03371.06
L03371.14
L03371.22
L03371.06EA
54.5
EUR
L03371.06
L03371.14
L03371.22
Ácido α-bromo-p-toluico ≥97%
Ácido α-bromo-p-toluico
Purity: 97%
CAS No.: 6232-88-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 1862870
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002567
Formula:
C₈H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 223…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002567 Núm. CAS: 6232-88-8 EINECS: 228-343-3 UN: 3261 ADR: 8,II |