1-Alil-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Aliltiourea, Tiosinamina
L03377.14 L03377.22
L03377.14EA 39.6 EUR
L03377.14 L03377.22
1-Alil-2-tiourea ≥98%
1-Alil-2-tiourea
Purity: 98% CAS No.: 109-57-9 Molecular Formula: C4H8N2S Formula Weight: 116.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 70-78° Beilstein Reference: 1071470 Merck Reference: 14,9362 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004940
Formula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116.19 g/mol
Pto. Ebullición: 191
Pto. de fusión: 70…78 °C
Densidad: 1.220
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004940
Núm. CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,09500