di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L03425.14 L03425.22 L03425.36
L03425.14EA 43 EUR
L03425.14 L03425.22 L03425.36
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato ≥97%
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Purity: 97% CAS No.: 13408-09-8 Molecular Formula: (HOCH2)2CHOPO(ONa)2.5H2O Formula Weight: 306.12 (216.04anhy) pH: 9.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3744328 Merck Reference: 14,8622 MDL No.: MFCD00149083
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Índice Merck: 14,8622