N,N-Dietil-1,1-dimetilsililamina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
DMSDEA, N,N-Diethyldimethylsilylamine, N-(Dimethylsilyl)diethylamine, N,N-Diethylaminodimethylsilane, Dimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)dimethylsilane
L03503.14
L03503.06
L03503.14EA
217
EUR
L03503.14
L03503.06
N,N-Dietil-1,1-dimetilsililamina 95%
N,N-Dietil-1,1-dimetilsililamina
Purity: 95%
CAS No.: 13686-66-3
Molecular Formula: C6H17NSi
Formula Weight: 131.30
Flash Point:
Formula:
C₆H₁₇NSi Pto. Ebullición: 109…110 °C Densidad: 0,800 Pto. de inflamación: <–5 °C (23 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048523 Núm. CAS: 13686-66-3 EINECS: 237-202-5 ADR: 3,II |