1-Naftilmetilamina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L03541.03 L03541.06 L03541.14
L03541.03EA 30.9 EUR
L03541.03 L03541.06 L03541.14
1-Naftilmetilamina ≥98%
1-Naftilmetilamina
Purity: 98+% CAS No.: 118-31-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6430 Boiling Point: 289-292° Beilstein Reference: 2206459 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004048
Formula: C₁₁H₁₁N
Pto. Ebullición: 289…292 °C
Pto. de fusión: 267…269 °C
Densidad: 1,075
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004048
Núm. CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
UN: 2735
ADR: 8,III