Ácido (2-hidroxifenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L03897.06
L03897.14
L03897.06EA
68.4
EUR
L03897.06
L03897.14
Ácido (2-hidroxifenoxi)acético ≥98%
Ácido (2-hidroxifenoxi)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 6324-11-4
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 1948566
Formula:
(C₆H₄OH)OCH₂COOH Pto. de fusión: 125…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015454 Núm. CAS: 6324-11-4 EINECS: 228-684-8 |