N-Metilformamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-39-7
Molecular Formula: C2H5NO
Formula Weight: 59.07
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -4°
Boiling Point: 181-185°
Beilstein Reference: 1098352
Merck Reference: 14,6076
MDL No.: MFCD00003280
Formula:
C₂H₅NO Pto. Ebullición: 181…185 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,018 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003280 Núm. CAS: 123-39-7 EINECS: 204-624-6 Índice Merck: 14,6076 |