2,3-Dimetil-1,3-butadieno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 100 ppm
L04207.09
L04207.18
L04207.09EA
57
EUR
L04207.09
L04207.18
2,3-Dimetil-1,3-butadieno ≥98% estabilizado
2,3-Dimetil-1,3-butadieno
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98%
CAS No.: 513-81-5
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -76°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 605285
Merck Reference: 14,3238
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008595
Formula:
C₆H₁₀ Pto. Ebullición: 68…69 °C Pto. de fusión: –76 °C Densidad: 0,726 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008595 Núm. CAS: 513-81-5 EINECS: 208-172-0 UN: 3295 ADR: 3,II Índice Merck: 14,3238 |