Aceite de ricino
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L04224.AK
L04224.AU
L04224.0F
L04224.AKEA
31.6
EUR
L04224.AK
L04224.AU
L04224.0F
Aceite de ricino
Aceite de ricino
CAS No.: 8001-79-4
Flash Point: 230°(446°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 313°
Merck Reference: 14,1898
Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Pto. Ebullición:
313 °C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,961 Pto. de inflamación: 230 °C (446 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130746 Núm. CAS: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Índice Merck: 14,1898 |