Anhídrido isovalérico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04385.06
L04385.14
L04385.06EA
22.4
EUR
L04385.06
L04385.14
Anhídrido isovalérico 95%
Anhídrido isovalérico
Purity: 95%
CAS No.: 1468-39-9
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4165
Melting Point: -65°
Boiling Point: 103-104°/24mm
Beilstein Reference: 1635850
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015051
Formula:
C₁₀H₁₈O₃ Pto. Ebullición: 103…104 °C (24 mmHg) Pto. de fusión: –65 °C Densidad: 0,927 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015051 Núm. CAS: 1468-39-9 EINECS: 215-994-3 UN: 3265 ADR: 8,III |