5-Aminouracilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L04452.06 L04452.14
L04452.06EA 32.6 EUR
L04452.06 L04452.14
5-Aminouracilo 97%
5-Aminouracilo
Purity: 97% CAS No.: 932-52-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127250
Formula: C₄H₅N₃O₂
Pto. Ebullición: 377 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006025
Núm. CAS: 932-52-5
EINECS: 213-252-3