4-Metilpirocatecol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Methylbenzene-1,2-diol, 4-Methylcatechol
L04495.14
L04495.22
L04495.14EA
32.9
EUR
L04495.14
L04495.22
4-Metilpirocatecol 96%
4-Metilpirocatecol
Purity: 96%
CAS No.: 452-86-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 67-69°
Boiling Point: 251°
Beilstein Reference: 636512
MDL No.: MFCD00002205
Formula:
C₇H₈O₂ Pto. Ebullición: 251 °C Pto. de fusión: 67…69 °C Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002205 Núm. CAS: 452-86-8 EINECS: 207-214-5 |