N-(3-Hidroxipropil)ftalimida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L04507.09
L04507.18
L04507.09EA
33.6
EUR
L04507.09
L04507.18
N-(3-Hidroxipropil)ftalimida ≥98%
N-(3-Hidroxipropil)ftalimida
Purity: 98%
CAS No.: 883-44-3
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 158489
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 75…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023097 Núm. CAS: 883-44-3 EINECS: 212-931-1 |