4-(Metiltio)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Methylmercapto)aniline
L04950.06
L04950.14
L04950.06EA
63.8
EUR
L04950.06
L04950.14
4-(Metiltio)anilina ≥98%
4-(Metiltio)anilina
Purity: 98%
CAS No.: 104-96-1
Molecular Formula: C7H9NS
Formula Weight: 139.23
Flash Point:
Formula:
C₇H₉NS Pto. Ebullición: 272…273 °C Pto. de fusión: 156…158 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007889 Núm. CAS: 104-96-1 EINECS: 203-256-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |