Benzoilacetato de etilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05030.18
L05030.30
L05030.0B
L05030.18EA
44.2
EUR
L05030.18
L05030.30
L05030.0B
Benzoilacetato de etilo ≥90%
Benzoilacetato de etilo
Purity: 90%
CAS No.: 94-02-0
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 266-270°
Beilstein Reference: 389944
Merck Reference: 14,3767
MDL No.: MFCD00009196
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 266…270 °C Pto. de fusión: Max. 0 °C Densidad: 1,113 Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009196 Núm. CAS: 94-02-0 EINECS: 202-295-3 Índice Merck: 14,3767 |