Colato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-oic acid methyl ester, Cholic acid methyl ester, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid methyl ester, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid methyl ester, (R)-Methyl 4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1448-36-8
Molecular Formula: C25H42O5
Formula Weight: 422.61
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2226989
Merck Reference: 14,2203
MDL No.: MFCD00064934
Formula:
C₂₅H₄₂O₅ MW: 422,61 g/mol Pto. de fusión: 155…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064934 Núm. CAS: 1448-36-8 EINECS: 215-903-7 Índice Merck: 14,2203 |