1-(2-Piridil)piperazina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05451.06
L05451.14
L05451.22
L05451.06EA
39.3
EUR
L05451.06
L05451.14
L05451.22
1-(2-Piridil)piperazina ≥99%
1-(2-Piridil)piperazina
Purity: 99%
CAS No.: 34803-66-2
Molecular Formula: C9H13N3
Formula Weight: 163.22
Flash Point:
Formula:
C₉H₁₃N₃ Pto. Ebullición: 120…122 °C (2 mmHg) Pto. de fusión: 85…87 °C Densidad: 1,072 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006216 Núm. CAS: 34803-66-2 EINECS: 252-220-3 ADR: 8,III |