Pentilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05563.06
L05563.14
L05563.06EA
49.9
EUR
L05563.06
L05563.14
Pentilo 4-hidroxibenzoato ≥98%
Pentilo 4-hidroxibenzoato
Purity: 98%
CAS No.: 6521-29-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 197-200°/10mm
MDL No.: MFCD00016479
Formula:
C₁₂H₁₆O₃ Pto. Ebullición: 197…200 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 36…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016479 Núm. CAS: 6521-29-5 EINECS: 229-408-9 |