3,5-Diiodosalicilaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
L05783.09 L05783.18
L05783.09EA 69.3 EUR
L05783.09 L05783.18
3,5-Diiodosalicilaldehído ≥98%
3,5-Diiodosalicilaldehído
Purity: 98+% CAS No.: 2631-77-8 Molecular Formula: C7H4I2O2 Formula Weight: 373.92 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1102552
Formula: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003321
Núm. CAS: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2