4,4'-Dimetilbenzhidrol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05904.03
L05904.06
L05904.03EA
26.7
EUR
L05904.03
L05904.06
4,4'-Dimetilbenzhidrol ≥98%
4,4'-Dimetilbenzhidrol
Purity: 98%
CAS No.: 885-77-8
Molecular Formula: C15H16O
Formula Weight: 212.29
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 1874128
Formula:
C₁₅H₁₆O Pto. de fusión: 69…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017216 Núm. CAS: 885-77-8 |