Deciltriclorosilano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L05912.09 L05912.18
L05912.09EA 46.4 EUR
L05912.09 L05912.18
Deciltriclorosilano ≥97%
Deciltriclorosilano
Purity: 97% CAS No.: 13829-21-5 Molecular Formula: C10H21Cl3Si Formula Weight: 275.72 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4520 Boiling Point: 133-137°/5mm Beilstein Reference: 1749722 UN No.: 2987 MDL No.: MFCD00013600
Formula: C₁₀H₂₁Cl₃Si
Pto. Ebullición: 133…137 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,049
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013600
Núm. CAS: 13829-21-5
EINECS: 237-540-3
UN: 2987
ADR: 8,II