2,2'-Diclorobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2-DBP, Bis(2-chlorophenyl) ketone
L06144.03
L06144.06
L06144.03EA
73.9
EUR
L06144.03
L06144.06
2,2'-Diclorobenzofenona ≥98%
2,2'-Diclorobenzofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 5293-97-0
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 50-53°
Beilstein Reference: 2050630
Formula:
C₁₃H₈Cl₂O Pto. de fusión: 50…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039303 Núm. CAS: 5293-97-0 |