2-(4-Metoxifenil)etanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06158.09 L06158.18
L06158.09EA 47.7 EUR
L06158.09 L06158.18
2-(4-Metoxifenil)etanol ≥98%
2-(4-Metoxifenil)etanol
Purity: 98% CAS No.: 702-23-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 334-336° Beilstein Reference: 2043563 MDL No.: MFCD00002900
Formula: C₉H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 334…336 °C
Pto. de fusión: 26…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002900
Núm. CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6