1,3-Dibutilurea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06165.06
L06165.14
L06165.06EA
81.1
EUR
L06165.06
L06165.14
1,3-Dibutilurea ≥98%
1,3-Dibutilurea
Purity: 98%
CAS No.: 1792-17-2
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH(CH2)3CH3
Formula Weight: 172.27
Melting Point: 69-75°
Boiling Point: 115°/0.03mm
MDL No.: MFCD00015229
Formula:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(O)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Pto. Ebullición: 115 °C (0,03 mmHg) Pto. de fusión: 69…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015229 Núm. CAS: 1792-17-2 EINECS: 217-258-7 |