Isovalerato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Isopropyl acetic acid methyl ester, Isovaleric acid methyl ester, 3-Methylbutyric acid emthyl ester, Methyl isopentanoate, 3-Methylbutanoic acid methyl ester
L06241.18
L06241.30
L06241.18EA
37.8
EUR
L06241.18
L06241.30
Isovalerato de metilo ≥98%
Isovalerato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 556-24-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CO2CH3
Formula Weight: 116.17
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3936
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1699922
Merck Reference: 14,6093
UN No.: 2400
MDL No.: MFCD00042866
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Pto. Ebullición: 115…117 °C Densidad: 0,880 Pto. de inflamación: 16 °C (60 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042866 Núm. CAS: 556-24-1 EINECS: 209-117-3 UN: 2400 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6093 |