Cloroformiato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloroformic acid ethyl ester
L06311.22
L06311.36
L06311.06
L06311.C4
L06311.PG
L06311.22EA
35.5
EUR
L06311.22
L06311.36
L06311.06
L06311.C4
L06311.PG
Cloroformiato de etilo ≥97%
Cloroformiato de etilo
Formula:
C₃H₅ClO₂ MW: 108.52 g/mol Pto. Ebullición: 92…93 °C Pto. de fusión: –81 °C Densidad: 1.136 Pto. de inflamación: 10 °C (50 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000644 Núm. CAS: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN: 1182 ADR: 6.1 I Índice Merck: 14,3784 |