4-(Aminometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(4-Piridilmetil)amina, 4-Piridilmetilamina, 4-Picolamina
L06345.14
L06345.22
L06345.14EA
60.5
EUR
L06345.14
L06345.22
4-(Aminometil)piridina ≥97%
4-(Aminometil)piridina
Purity: 97+%
CAS No.: 3731-53-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5515
Odour: Amine-like
Melting Point: -8°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 108057
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006449
Formula:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,069 Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006449 Núm. CAS: 3731-53-1 EINECS: 223-092-6 ADR: 8,II |