1-Fenil-2-tiourea ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Feniltiourea
L06690.18 L06690.30 L06690.09
L06690.18EA 124 EUR
L06690.18 L06690.30 L06690.09
1-Fenil-2-tiourea ≥97%
1-Fenil-2-tiourea
Purity: 97% CAS No.: 103-85-5 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Odour: Odourless Melting Point: 149-153° Beilstein Reference: 907309 Merck Reference: 14,7315 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004933
Formula: C₇H₈N₂S
MW: 152.22 g/mol
Pto. Ebullición: 295…297 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 149…153 °C
Densidad: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004933
Núm. CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,07468