5-Aminoindazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1H-Indazol-5-ilamina, 5-Amino-1H-indazol, 1H-Indazol-5-amina, Indazol-5-ilamina, Indazol-5-amina
L06705.06
L06705.14
L06705.06EA
53.2
EUR
L06705.06
L06705.14
5-Aminoindazol 98%
5-Aminoindazol
Purity: 98%
CAS No.: 19335-11-6
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 3259
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00037975
Formula:
C₇H₇N₃ MW: 133,15 g/mol Pto. Ebullición: 345 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 172…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037975 Núm. CAS: 19335-11-6 EINECS: 242-971-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |