Cloruro de 4-bromopiridinio ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromopiridina HCl
L07052.06 L07052.14
L07052.06EA 74.9 EUR
L07052.06 L07052.14
Cloruro de 4-bromopiridinio ≥99%
Cloruro de 4-bromopiridinio
Purity: 99% CAS No.: 19524-06-2 Molecular Formula: C5H4BrN.HCl Formula Weight: 194.46 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3621847
Formula: C₅H₅BrClN
MW: 194,46 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012828
Núm. CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III