3,4-Dimetil-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-Dimetilbenceno-1,2-diamina, 3,4-Dimetil-1,2-fenilendiamina
L07455.03
L07455.06
L07455.03EA
58.1
EUR
L07455.03
L07455.06
3,4-Dimetil-o-fenilendiamina 98%
3,4-Dimetil-o-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 41927-01-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 2716459
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051709
Formula:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,2 g/mol Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051709 Núm. CAS: 41927-01-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |