2-Clorobenzoxazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-1,3-benzoxazole
L07981.06
L07981.14
L07981.06EA
51.6
EUR
L07981.06
L07981.14
2-Clorobenzoxazol 98%
2-Clorobenzoxazol
Purity: 99%
CAS No.: 615-18-9
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 115982
MDL No.: MFCD00005766
Formula:
C₇H₄ClNO Pto. Ebullición: 201…202 °C Pto. de fusión: 45 °C Densidad: 1,390 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) |
Número MDL:
MFCD00005766 Núm. CAS: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |