1H-Pirrolo[2,3-b]piridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
L07983.03 L07983.06 L07983.14
L07983.03EA 41.6 EUR
L07983.03 L07983.06 L07983.14
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina ≥98%
1H-Pirrolo[2,3-b]piridina
Purity: 98% CAS No.: 271-63-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00005606
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C
Pto. de fusión: 103…107 °C
Densidad: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005606
Núm. CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0