3-(Trifluorometil)bencilo mercaptano tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
L08155.03
L08155.06
L08155.03EA
49.5
EUR
L08155.03
L08155.06
3-(Trifluorometil)bencilo mercaptano tech. 90%, grado técnico
3-(Trifluorometil)bencilo mercaptano
Purity: 90%
CAS No.: 25697-55-6
Molecular Formula: C8H7F3S
Formula Weight: 192.20
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 75-77°/5mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042435
Formula:
C₈H₇F₃S MW: 192.2 g/mol Pto. Ebullición: 75…77 °C (5 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042435 Núm. CAS: 25697-55-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |