4,4'-Dibromobenzofenona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08200.06
L08200.03
L08200.06EA
240
EUR
L08200.06
L08200.03
4,4'-Dibromobenzofenona ≥98%
4,4'-Dibromobenzofenona
Purity: 98+%
CAS No.: 3988-03-2
Molecular Formula: C13H8Br2O
Formula Weight: 340.03
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2049958
Formula:
C₁₃H₈Br₂O Pto. de fusión: 172…176 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016330 Núm. CAS: 3988-03-2 EINECS: 223-632-0 |