2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
L08207.14 L08207.22
L08207.14EA 79.7 EUR
L08207.14 L08207.22
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina ≥97%
2-Cloro-5-(trifluorometil)piridina
Purity: 97% CAS No.: 52334-81-3 Molecular Formula: C6H3ClF3N Formula Weight: 181.55 Flash Point: 62°(143°F) Melting Point: 29-33° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 3649688 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042225
Formula: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Pto. de fusión: 29…33 °C
Densidad: 1.417
Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042225
Núm. CAS: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III